Learn More
UVP Converter Plate Uv 302Nm To Uv 365Nm
Marca:  UVP 38-0325-01
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.70000kg
Codice prodotto. 12843918
  • 815.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 25-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
for use w/ firstlight illuminator stainless steel 250mm x 260mm UVP