Learn More
Gilac™ Cook Chill Crate
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
27 L
37 L
Colore:
Blue
Green
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 600 x 400 perforated crate.
- Ideal for commercial kitchen use and the cold chain process.
- Provides ventilation.
- Stacking and nesting when half turned.
- Large perforations meaning that temperatures can be brought down quickly and is easy to clean.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 9.8 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 37 L |
| Tipo di chiusura | None |
| Colore | White |
| Materiale | HDPE |
| Forma | Rettangolare |
| Product Type | Crate |
| Dimensioni (L x P x A) | 600 x 400 x 197 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 600 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 23.6 in. |
| Vedi altri risultati |