Learn More
Epredia™ Cool-Cut with universal cassette clamp
Maintain a cool, consistent temperature for paraffin blocks during the sectioning process with the Epredia™ Cool-Cut accessory.
2430.00€ - 2489.89€
Specifica
Product Type | Microtome Accessory |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Epredia Microtomes |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11336770
|
Epredia™
771110 |
With universal cassette clamp |
2489.89€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12617886
|
Epredia™
771120 |
With standard clamp |
2430.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Directly fits onto the specimen cylinder of the rotary microtome line
- Ability to be equipped as a universal cassette clamp or standard specimen clamp
- Effective when extended cutting periods on the microtome are required to “step section” or “serial section” through the paraffin block
Includes:
- Peltier device with integrated specimen clamp
- Counter-balance weights
- Power supply
Specifica
Microtome Accessory | |
Epredia Microtomes |