Learn More
Corning™ XT Starter Ice-free Coolers
Codice prodotto. 15522791
Click to view available options
Include:
XT Holder, XT Cooling Core
XT Holder, XT Cooling Core, CoolRack M-PCR Module
XT Starter Holder Only
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15522791
Marca: Corning™ 432017
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Bench top cooling systems that provide sample cooling or freezing without ice, electricity, or batteries.
  • Open-platform cooler that accommodates most Corning CoolRack™ and Corning CoolSink™ modules
  • Low profile and small footprint make it ideal for use in the hood
  • Keeps samples cold (0.5°C to 4.0°C) for up to four hours
  • 1°C to 8°C temperature indicator provides visual assurance of proper temperature.
  • System may also be used with dry ice to create a compact, portable, snap-freezing workstation for bacteria, viruses, or proteins
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 12 x 1.5 mL or 2.0 mL microfuge tubes and 6 rows of PCR stripwells
Tipo Ice-free Cooler
Colore Purple
Da utilizzare con (applicazione) Sample cooling or freezing without ice, electricity, or batteries
Include XT Holder, XT Cooling Core, CoolRack M-PCR Module
Quantità 1
Dimensioni esterne (L x P x A) 16.2 x 12.0 x 8.2 cm