Learn More
Corning™ CoolBox™ CFT30 System
Codice prodotto. 15552791
Click to view available options
Colore:
Purple
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15552791
Marca: Corning™ 432020
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Provides ice-free cooling or freezing for up to 30 cryogenic vials, with gripping wells for one-handed vial opening/closing.
  • Internal cooling or freezing cores provide hours of 0.5° to 4°C cooling or sample freezing
  • May also be used with dry ice to create snap freezing workstation for bacteria, virus or proteins
  • Includes base, cooling cartridge/core and lid
  • For use with any 30 place Corning CoolRack Tubes Module
  • Applications include cell preparation or thawing, tissue culture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Cooling: 10 hours with lid closed, 4 hours with lid open; Freezing: 6 hours with lid closed, 3 hours with lid open
Colore Purple
Include Base, cooling cartridge/core, lid
Linea di prodotti CFT30 System Benchtop Cooling Workstation