Learn More
Corning™ CoolBox™ XT Systems
Codice prodotto. 15572801
Click to view available options
Colore:
Green
Orange
Pink
Purple
Include:
CoolBox 2XT System, CoolRack PCR96, SBS-Compatible CoolRack XT M24
CoolBox XT System, SBS-Compatible CoolRack XT M-PCR
CoolBox XT System, SBS-Compatible CoolRack XT M24
Holder and One Cooling Core
Holder and Two Cooling Cores
Linea di prodotti:
CoolBox 2XT
CoolBox 2XT PCR system
CoolBox XT
CoolBox XT M24 system
CoolBox XT PCR Strip system
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15572801
Marca: Corning™ 432032
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Provide sample cooling or freezing without ice, electricity, or batteries.
Limited quantities remain. Buy now at a deep discount.
(Discontinued: 432032; Suggested Replacement: 432022 + 432054)
Ready to Use PCR Strip CoolBox XT System CoolBox System comes complete with CoolBox, cooling core and PCR CoolRack module.
  • For use with 6 strip wells and 12 microfuge tubes (1.5 to 2.0 mL)
  • Includes: CoolBox XT System, SBS-compatible CoolRack XT M-PCR
  • Suggested application: PCR/qPCR strip well and reagent tube preparation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Benchtop cooling system
Colore Green
Tipo Cool Box
Da utilizzare con (applicazione) Enables Cooling for 16 Hours, Freezing for 8 Hours
Capacità 12 (1.5 to 2 mL Microfuge Tubes)
Include CoolBox XT System, SBS-Compatible CoolRack XT M-PCR
Linea di prodotti CoolBox XT PCR Strip system
Peso (sistema metrico) 4 kg