Learn More
Corning™ Extension Collar for CoolBox™ XT System
Click to view available options
Colore:
Green
Orange
Pink
Purple
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
For use with CoolBox XT and CoolBox 2XT to extend the height when using tall tube modules. The collar is magnetized and easily adheres to the unit base.
Specifica
Specifica
| Colore | Pink |
| Forma | Square |
| Tipo | Extension Collar |
| Da utilizzare con (applicazione) | Extend the Height When Using Tall Tube Modules |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | CoolBox XT and CoolBox 2XT |
| Quantità | 1/Pk. |
| Dimensioni (L x P x A) | 20.0 x 16.0 x 7.0 cm (7.8 x 6.2 x 2.7 in.) Interior: 14.0 x 9.4 x 7.0 cm (5.5 x 3.7 x 2.7 in.) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7.8 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 20 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 6.2 in. |
| Vedi altri risultati |