Learn More
Corning™ Extension Collar for CoolBox™ XT System
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15582851
Click to view available options
Colore:
Green
Orange
Pink
Purple
Dimensione della confezione:
Pezzo
Lid closure not possible with addition of extension collar
Codice prodotto. 15582851
Marca: Corning™ 432083
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Lid closure not possible with addition of extension collar
For use with CoolBox™ XT System. Corning™ Extension Collar is required when using taller CoolRack™ tube modules and tall tubes in CoolBox system.
For use with CoolBox XT and CoolBox 2XT to extend the height when using tall tube modules. The collar is magnetized and easily adheres to the unit base.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Purple
Forma Rectangular
Tipo Extension Collar
Da utilizzare con (applicazione) Extend the Height When Using Tall Tube Modules
Da utilizzare con (apparecchiatura) CoolBox XT and CoolBox 2XT
Quantità 1/Pk.
Dimensioni (L x P x A) 20.0 x 16.0 x 7.0 cm (7.8 x 6.2 x 2.7 in.) Interior: 14.0 x 9.4 x 7.0 cm (5.5 x 3.7 x 2.7 in.)
Lunghezza (sistema imperiale) 7.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 20 cm
Larghezza (sistema imperiale) 6.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 16 cm
Altezza (sistema imperiale) 2.75 in.
Altezza (sistema metrico) 7 cm