Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5427 R
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230V/50–60Hz (EU)
Include:
con rotore FA-45-12-17
Modello:
Centrifuge 5427 R (EU-IVD), manopole rotanti
Centrifuge 5427 R, manopole rotanti
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Descrizione
Capacità del rotore: 48 × 1,5/2,0 mL, 12 × 5,0 mL; il rotore Eppendorf QuickLock™ assicura una chiusura rapida ed ergonomica del coperchioMax. velocità: 25.001 × g (16,220 rpm) Con la capacità di 48 posti, il rotore aumenta la produttività, facendo risparmiare tempo preziosoCoperchio soft-touch per una chiusura ergonomicaIntervallo di temperatura da Da -11 °C a 40 °CFunzione FastTemp per un rapido pre-raffreddamento della centrifuga, ad es. da ∼ 23 °C a 4 °C in soli 11 minutiLa funzione programmabile di spegnimento ECO può intervenire dopo 1, 2, 4 o 8 ore di inattività, per ottimizzare il risparmio energetico e prolungare la vita del compressoreScarico condensa integrato per eliminare l'accumulo di acquaRiconoscimento automatico del rotore e dello sbilanciamento per la massima sicurezza operativa
Specifica
Specifica
| Capacità | 48 x 1.5/2 mL |
| RCF max | 25.001 × g |
| Display | grande LCD |
| Altezza (sistema imperiale) esterno | 10 in. |
| Altezza (sistema metrico) esterno | 25.4 cm |
| Livello di rumorosità | < 46dB(A) con rotore F-45-48-11 |
| Temporizzatore | da 10 s a 9:59 h |
| Larghezza (sistema imperiale) parte esterna | 12.6 in. |
| Larghezza (sistema metrico) parte esterna | 31.9 cm |
| Gamma di temperatura | -11°C to +40°C |
| Vedi altri risultati |
The Centrifuge 5427 R is a non-automatic centrifuge for the separation of liquid substance mixtures from the human body and is specifically intended to be used as an accessory together with an in vitro diagnostic device and to enable its use according to its intended purpose. This product complies with the requirements of the EU In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.