Learn More
Ohaus™ Cooled Thermal Shaker
Codice prodotto. 15742209 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Orbita:
3 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15742209
Marca: Ohaus™ 30391940
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Cooled Thermal Shaker designed for applications that require consistent and precise high-speed shaking with temperature control.
  • Microplate-ready without the need for any additional accessories
  • Optional modular blocks can accommodate microtubes, centrifuge tubes, vials, or culture tubes
  • Unit holds microplates or modular blocks with a 127mm tall interior capacity
  • Ideal for analyses that require a stable, controlled temperature
  • Heats to 65°C and cools to 10°C below ambient
  • LED displays for temperature, speed and time
  • Calibration mode for temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 3 mm
Intervallo di velocità 100 to 1200 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz, 1 A
Temperature Range (Metric) Ambient -10° to 65°C
Amperaggio 1 A
Capacità Microplates, Modular Blocks
Certificazione/Conformità CE, TUV
Profondità (sistema imperiale) 17.90 in.
Profondità (sistema metrico) 45.50 cm
Dimensioni (L x P) 45.50 x 27.90 cm
Dimensioni (L x P x A) 45.5 x 27.9 x 26.7 cm
Altezza (sistema imperiale) 10.50 in.
Altezza (sistema metrico) 26.7 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 17.90 in.
Lunghezza (sistema metrico) 45.50 cm
Larghezza (sistema metrico) 27.90 cm
Modello ISICMBCDG
Display Digital Control
N. di posizioni 2
Intervallo temporizzatore 1 sec. to 160 hr.