Learn More
BRAND™ Cooling Box
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4.5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For bench-top cold storage
- Excellent insulating properties
- Sturdy, octagonal design for improved stability
- Tapered side with molded handles and flat lid for easy handling and storage
- Suitable for chemical disinfection
- Operating temperature -196°C to +95°C
Specifica
Specifica
| Include | Molded handles and flat lid |
| Da utilizzare con (applicazione) | Bench-top cold storage |
| Materiale | Polyurethane Foam |
| Tipo | Stackable |
| Quantità | 1 |
| Capacità (sistema metrico) | 4.5 L |