Learn More
Corning™ Extension Collar for CoolBox™ 2XT System
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-6960009
Click to view available options
Colore:
Green
Orange
Pink
Purple
Dimensione della confezione:
Pezzo
Lid closure not possible with addition of extension collar
Codice prodotto. 15522861
Marca: Corning™ 432087
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Lid closure not possible with addition of extension collar
For use with CoolBox™ 2XT System. Corning™ Extension Collar is required when using taller CoolRack™ tube modules and tall tubes in CoolBox system.
For use with CoolBox XT and CoolBox 2XT to extend the height when using tall tube modules. The collar is magnetized and easily adheres to the unit base.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Extension Collar
Tipo Magnetized Extension Collar
Colore Purple
N. per confezione 1/Pk.
N. per custodia 1/Cs.
Da utilizzare con (applicazione) To extend height of CoolBox™ ice-free cooling systems
Da utilizzare con (apparecchiatura) CoolBox 2XT System
Dimensioni (L x P x A) 21.0 x 14.3 x 7.0 cm
Dimensioni esterne (L x P x A) 26.5 x 20.0 x 7.0 cm