Learn More
Corning™ Freezing Cartridges for CoolBox™ 30 Cooling System
Click to view available options
Colore:
Green
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Descrizione
Limited quantities remain. Buy now at a deep discount.
Freezing Cartridge for CoolBox, green, 3 per pack
Specifica
Specifica
| Tipo | Cooling Cartridge |
| Colore | Green |
| N. per confezione | 1/Pk. |
| N. per custodia | 3/Cs. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Freezing |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | CoolBox 30 Cooling System |
| Dimensioni (L x P x A) | 10.8 x 10.2 x 2.5 cm (4.3 x 4.0 x 1.0 in.)p |