missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ CoolRack™ V Blood Collection Tube Modules
BIOPHARMA

Codice prodotto. 15542841
Click to view available options
Capacità:
12 (13 or 16 mm Tubes)
9 (13 x 100 mm Blood Tubes or 5 mL Cryogenic Vials)
9 (13 x 75 mm Blood Tubes)
9 (16 x 100 mm Blood Tubes)
Progettazione:
CoolRack V
CoolRack V13
CoolRack V16
CoolRack VS13
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15542841

Marca: Corning™ 432069

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Ensures ±0.1°C temperature uniformity across all tubes when cooling, snap freezing, heating or thawing.

Corning CoolRack thermo-conductive tube modules eliminate variability which originates from tubes placed directly into ice, dry ice, alcohol baths, water baths and other temperature sources. Place the CoolRack module directly onto a temperature source between -196°C to > 100°C and it will rapidly adapt to that temperature.

  • Ensures ± 0.1°C temperature uniformity across all tubes when cooling, snap freezing, heating or thawing.
  • All CoolRack modules may be autoclaved, high heat sterilized or decontaminated with bleach, alcohol or other disinfectants or lab detergents.
  • Suggested applications include cooling reagents such as restriction enzymes, dNTPs and antibodies, alcohol-free dry ice snap freezing of tissue, virus and bacteria samples and bench top cryogenic tube sorting in liquid nitrogen.
  • Certain CoolRack modules are SBS-compatible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Capacità 12 (13 or 16 mm Tubes)
Progettazione CoolRack V
Tipo Blood Collection Tube Module
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato