Learn More
Coomassie Brilliant Blue R-250, Fisher BioReagents
Codice prodotto. p-24887
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
Imballaggio:
Amber Glass
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25g
50g
Codice prodotto. 10041653
Marca: Fisher BioReagents BP10125
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Brilliant Blue R-250 is commonly used for staining proteins in polyacrylamide gels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6104-59-2
Formula molecolare C45H44N3NaO7S2
Molecular Weight (g/mol) 825.97
Numero MDL MFCD00041762
InChI Key HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Coomassie Blue R-250
PubChem CID 61365
IUPAC Name sodium;3-[[4-[[4-(4-ethoxyanilino)phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]-N-ethylanilino]methyl]benzenesulfonate
SMILES [Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Brilliant Blue R-250
Punto di fusione 174°C
Coefficiente di estinzione 700g(-1) cm(-1) min.
Identificazione Pass Test
Lambda max 590 to 594nm
Peso formulazione 825.96
Perdita all'essiccatura 5% max.
Imballaggio Glass Bottle
Densità 0.25g/cm³
N. indice colori 42660
Colore Brown/Red
pH 6.2
Quantità 25 g
Forma fisica Powder