Learn More
Coomassie Brilliant Blue R-250, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11436101 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
25g
Codice prodotto. 11436101
Marca: MP Biomedicals 0219068225
Identificatori chimici
CAS 6104-59-2
Formula molecolare C45H44N3NaO7S2
Molecular Weight (g/mol) 825.97
Numero MDL MFCD00041762
InChI Key HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Brilliant Blue R, Acid Blue 83
PubChem CID 61365
IUPAC Name sodium {4-[(4-ethoxyphenyl)amino]phenyl}bis(4-{ethyl[(3-sulfonatophenyl)methyl]amino}phenyl)methylium
SMILES [Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Coomassie Brilliant Blue R-250
Nota nome Protein stain in electrophoresis.
Intervallo percentuale saggio ∽ 50%
Peso formulazione 826
Colore Brown to Purple
Quantità 25 g
Forma fisica Powder