Learn More
CoorsTek™ Porcelain Mortars
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità:
4.9 oz., 145mL
Diametro (sistema imperiale) esterno:
3.54 in.
Altezza (sistema imperiale):
2.75 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
With pour lip
- Glazed outside except for bottom; rough inside
- Ideal for pharmaceutical applications
Order Info
Without pestles; order separately.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 145 mL |
| Finitura | Glazed Outer |
| Capacità (sistema imperiale) | 4.9 oz. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 3.54 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 9cm |
| Product Type | Mortar |
| Materiale | Porcelain |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for pharmaceutical applications |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.75 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 7cm |
| Vedi altri risultati |