Learn More
Copper based low temperature water gas shift catalyst, HiFUEL™ W220, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15426935
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
Codice prodotto. 15426935
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045466.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Copper based low temperature water gas shift catalyst, HiFUEL W220
Colore Black
Aspetto Black pellets
Quantità 500 g
Forma Pellet