Learn More
Thermo Scientific™ Copper Beaker with Pourout Lip
Codice prodotto. 15443695
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15443695
Marca: Thermo Scientific™ 039054.KT
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Available in a range of capacities
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Pourout lip allows for easy pouring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione With Pourout Lip
Diametro (sistema metrico) esterno Top: 87 mm; Bottom: 76 mm
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale Copper
Altezza (sistema metrico) 114 mm
Tipo Becher