Learn More
Sampling Systems™ Copper Braided Cable
Codice prodotto. p-7138898 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
25 m
50 m
Dimensione della confezione:
25m
50m
Codice prodotto. 15869341
Marca: Sampling Systems™ 5070C25
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sampling Systems™ Copper Braided Cable is for use with the Hand reel Ex in Ex rated environments.
  • Braided cable constructed of copper wire
  • For use with Hand Reel Ex in Ex rated environments
Specifica
Product Type Cable
Materiale Copper
Descrizione Copper cable
Lunghezza (sistema metrico) 25 m