Learn More
Copper flake, 1-5 micron, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11359567
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
500g
Codice prodotto. 11359567
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041204.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-50-8
Formula molecolare Cu
Molecular Weight (g/mol) 63.55
Numero MDL MFCD00010965
InChI Key RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC Name copper
SMILES [Cu]
Specifica
Materiale o nome chimico Copper flake
Quantità 10 g
Odore Odorless
Dimensione particelle 1 to 5 Micron
Forma Flake
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3089
Percent Purity 99.9%