Learn More
Copper, Granular, 20 to 30 Mesh, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15577914 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. 15577914
Marca: Avantor J.T.Baker 172001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Identificatori chimici
CAS 7440-50-8
Formula molecolare Cu
Molecular Weight (g/mol) 63.55
Numero MDL MFCD00010965
InChI Key RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC Name copper
SMILES [Cu]
Specifica
Materiale o nome chimico Copper
Quantità 500 g
Dimensioni maglia 20 to 30 Mesh
Imballaggio Poly Bottle
Forma Granular
Peso formulazione 63.55
Grado BAKER ANALYZED™ Reagent