Learn More
Copper(I) Bromide, ≥98.0% (RT), Honeywell™
Codice prodotto. p-7120337 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
10g
500g
Codice prodotto. 15696010
Marca: Honeywell Research Chemicals 6116310G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Purum p.a.,≥98.0% (RT)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7787-70-4
Formula molecolare BrCu
Molecular Weight (g/mol) 143.45
Numero MDL MFCD00010969
InChI Key NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo copper i bromide, copper bromide cubr, copper 1+ bromide, copper monobromide, cuprousbromide, hsdb 270, cubr, copper 1 bromide
PubChem CID 24593
SMILES [Cu+].[Br-]
Specifications
Punti di ebollizione 1345°C (1013hPa)
Materiale o nome chimico Copper(I) bromide
Punto di fusione 492°C
Colore Colorless
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Formula lineare CuBr
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name λ¹-copper(1+) bromide
Peso formulazione 143.45g/mol
Percent Purity ≥98.0% (RT)
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 4.71g/mL at 25°C