Learn More
Copper(I) cyanide, 99%, extra pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Copper(I) cyanide |
| Punto di fusione | 474.0°C |
| Colore | Beige-White to Green |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 250 g |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (ex Cu) |
| Formula lineare | CuCN |
| Fieser | 05,166; 06,146; 09,124; 16,97 |
| Indice di Merck | 15, 2651 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in acids and alkalies, practically insoluble in alcohol |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Copper(I) cyanide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H330-Letale se inalato.
- H300-Letale se ingerito.
- EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P330-Sciacquare la bocca.