Learn More
Copper(I) iodide, 99.995%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10098491 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10098491
Marca: Thermo Scientific Acros 201500250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7681-65-4 | CuI | 190.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent, for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-65-4
Formula molecolare CuI
Molecular Weight (g/mol) 190.45
Numero MDL MFCD00010978
Sinonimo cuprous iodide, copper l iodide, copper i iodide metals basis, marshite, copper i iodide 250g
Specifica
Punti di ebollizione 1290°C
Materiale o nome chimico Copper(I) iodide
Punto di fusione 605°C
Nota nome 99.995%
Colore Brown or Gray to White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 31.0 to 34% (Cu) (Complexometry)
Formula lineare CuI
Fieser 01,169; 02,92; 03,69; 05,167; 06,147; 07,81; 08,121; 09,124; 10,107; 11,141; 12,141; 16,98; 17,88
Indice di Merck 15, 2652
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ammonia and potassium iodide solutions,practically insoluble in alcohol
Peso formulazione 190.45
Percent Purity 100.00%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
Densità 5.62
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Copper(I) iodide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.