Learn More
Copper(I) Oxide, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15641210 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
25 kg
6 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
25kg
500g
pezzi 6
Codice prodotto. 15641210
Marca: Honeywell-Fluka 128416X2.5KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
≥86% Cu basis, red
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1317-39-1
Formula molecolare Cu2O
Numero MDL MFCD00010974
Specifica
Materiale o nome chimico Copper(I) Oxide
Colore Red
Quantità 6 x 2.5 kg
Numero UN UN3077
Peso formulazione 143.09
Percent Purity ≥86% (Cu basis)