Learn More
Copper(I) selenide, 99.5% (metals basis)
Codice prodotto. 15472427
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 15472427
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045660.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 20405-64-5 | Cu2Se | 206.063 g/mol
Copper(I) selenide is used as intermediate in chemical research. It is a thermoelectric material used in a number of industrial applications including infrared detection and imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20405-64-5
Formula molecolare Cu2Se
Molecular Weight (g/mol) 206.063
Numero MDL MFCD00049908
InChI Key KTLOQXXVQYUCJU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo copper i selenide, copper selenide, unii-44p3qn57k9, cuprous selenide, dicopper selenide, copper,selenium, cop-per i selenide, cuprioselanyl copper, copper i selenide trace metals basis, copper i selenide trace metals basis 10g
PubChem CID 6914519
IUPAC Name copper;selenium
SMILES [Cu].[Cu].[Se]
Specifica
Materiale o nome chimico Copper (I) selenide
Punto di fusione 1113°C
Colore Black to Blue
Forma fisica Pieces
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3077
Indice di Merck 14,2666
Informazioni di solubilità Soluble in hydrochloric acid. Insoluble in water.
Peso formulazione 206.05
Percent Purity 99.5%
Densità 6.84 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Copper(I) selenide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Copper selenide