Learn More
Copper(II) acetylacetonate, 98%
Codice prodotto. 10426720 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10426720
Marca: Thermo Scientific Acros 110651000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13395-16-9 | C10H14CuO4 | 261.76 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13395-16-9
Formula molecolare C10H14CuO4
Molecular Weight (g/mol) 261.76
Numero MDL MFCD00000016
InChI Key QYJPSWYYEKYVEJ-FDGPNNRMSA-L
Sinonimo 2, 4-Pentanedione, metal derivative, Cupric acetylacetonate
IUPAC Name copper(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMILES [Cu++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Copper(II) acetylacetonate
Punto di fusione 245.0°C
Colore Blue to Blue-Gray
Punti di ebollizione 160.0°C (9.8 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Fieser 02,81; 03,62
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: 0.09g/100g alcohol (20°C),0.07g/100g benzene (20°C),readily soluble in chloroform,soluble in acetylacetone,dcm,dmf
Punto di sublimazione 160.0 °C
Peso formulazione 261.76
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Copper(II) acetylacetonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.