Learn More
Copper(II) chloride dihydrate, 99%
Codice prodotto. 11443077
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
Codice prodotto. 11443077
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16064.0B
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10125-13-0 | Cl2CuH4O2 | 170.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Copper(II) chloride is used as a catalyst for organic and inorganic reactions, mordant for dyeing and printing materials, pigment for glass, ceramics, as wood preservative, as disinfectant, and as a catalyst in the output of chlorine from hydrogen chloride. It is likewise employed in the oil industry as a purifying agent, in the manufacture of laundry marking inks, in metallurgy to recover mercury from ores, in refining copper, silver and gold, in tinting baths of iron and tin, in photography, in pyrotechnics, and to get rid of lead compounds from gasoline and oils.
Solubility
Soluble in water, methanol and ethanol.
Notes
Incompatible with materials such as oxidizing agents, metals and acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10125-13-0
Formula molecolare Cl2CuH4O2
Molecular Weight (g/mol) 170.48
Numero MDL MFCD00149674
InChI Key MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
PubChem CID 61482
ChEBI CHEBI:86318
IUPAC Name dichlorocopper;dihydrate
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Specifica
Materiale o nome chimico Copper(II) chloride dihydrate
Punto di fusione 100°C (decomposition)
pH 3.0 to 3.8
Quantità 1000 g
Numero UN UN2802
Indice di Merck 14,2633
Informazioni di solubilità Soluble in water,methanol and ethanol.
Peso formulazione 170.48 (134.45 Anhydrous)
Percent Purity 99%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.51
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Copper(II) chloride dihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Copper(II) chloridedihydrate