Learn More
Copper(II) Chloride Dihydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Melting Point | 598°C |
| Color | Blue-Green |
| pH | 3.0 to 3.8 |
| Physical Form | Solid |
| Quantity | 5 kg |
| Formula Weight | 170.48g/mol |
| Packaging | Plastic keg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?