Learn More
Copper(II) chloride hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Descrizione
Copper(II) chloride hydrate promotes the hydrolysis of acetonides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Copper(II) chloride hydrate |
| Punto di fusione | 100°C (decomposition) |
| Colore | Blue-Green |
| pH | 3.0 to 3.8 |
| Forma fisica | Crystalline Aggregates |
| Quantità | 25 g |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Numero UN | UN2802 |
| Indice di Merck | 14,2633 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water. |
| Vedi altri risultati |