Learn More
Copper(II)-ethylenediamine complex, 1M solution in water
Codice prodotto. 11955191 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Codice prodotto. 11955191
Marca: Thermo Scientific Acros 258550025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14552-35-3 | C4H18CuN4O2 | 217.76 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Copper(II)-ethylenediamine complex
Nota nome 1M Solution in Water
CAS 14552-35-3, 7732-18-5
Quantità 2.5 L
Formula molecolare C4H18CuN4O2
Formula lineare Cu(H2NCH2CH2NH2)2(OH)2
Numero MDL MFCD00274628
Punto d'infiammabilità >110°C
Sinonimo Bis(ethylenediamine)copper(II)hydroxide
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Molecular Weight (g/mol) 217.76
Peso formulazione 217.76
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.1
Densità 1.1000g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Copper(II)-ethylenediamine complex, 1M solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.