Learn More
Copper(II) nitrate trihydrate, 99%, for analysis
Codice prodotto. 10276973 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10276973
Marca: Thermo Scientific Acros 207680025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10031-43-3 | CuN2O6·3H2O | 241.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10031-43-3
Numero MDL MFCD00149671
InChI Key SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo copper ii nitrate trihydrate, copper nitrate trihydrate, cupric nitrate trihydrate, copper ii nitrate hydrate, copper ii nitrate 3-hydrate, copper 2+ trihydrate dinitronate, copper 2+ trihydrate dinitrate, copper ii nitrate trihydrate-cu puratrem
PubChem CID 9837674
IUPAC Name copper;dinitrate;trihydrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.[Cu+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Copper(II) nitrate trihydrate
Punto di fusione 114.0°C
Nota nome p.a.
Colore Brown to Cream
Forma fisica Fine Powder
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 98.5 to 104% (Iodometry)
Formula molecolare CuN2O6·3H2O
Formula lineare Cu(NO3)2·3H2O
Fieser 17,366
Indice di Merck 15, 2633
Informazioni di solubilità Solubility in water: 267g/100 mL. Other solubilities: freely soluble in alcohol,practically insoluble in ethyl acetate
Molecular Weight (g/mol) 241.6
Peso formulazione 241.6
Percent Purity 99%
Grado Analytical
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Copper(II) nitrate, trihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.