Learn More
Copper(Ii) Oxide, ≥99.0%, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15632530 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 15632530
Marca: Honeywell-Fluka 241741100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 1317-38-0
Formula molecolare CuO
Molecular Weight (g/mol) 79.55
Numero MDL MFCD00010979
InChI Key KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
PubChem CID 14829
IUPAC Name copper(2+) oxidandiide
SMILES [O--].[Cu++]
Specifica
Materiale o nome chimico Copper(Ii) Oxide
Punto di fusione 1336°C
Colore Black
Quantità 100 g
Numero UN UN3077
Peso formulazione 79.55g/mol
Percent Purity ≥99.0%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Powder