Learn More
Copper(II) oxide, ACS reagent, powder
Codice prodotto. 10528702 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
25g
Codice prodotto. 10528702
Marca: Thermo Scientific Acros 405860250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1317-38-0 | CuO | 79.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1317-38-0
Formula molecolare CuO
Molecular Weight (g/mol) 79.55
Numero MDL MFCD00010979
InChI Key KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
PubChem CID 14829
SMILES [O--].[Cu++]
Specifica
Materiale o nome chimico Copper(II) oxide
Punto di fusione 1326.0°C
Colore Black
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Formula lineare CuO
Fieser 04,108; 05,161
Indice di Merck 15, 2636
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dil.acids - slowly soluble in nh3, soluble in alkali cyanides and (nh4)2co3 solutions, practically insoluble in alcohol
IUPAC Name oxocopper
Peso formulazione 79.54
Percent Purity ≥99.0%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Glass Bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Copper(II) oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .