Learn More
Copper(II) sulfate pentahydrate, ≥98.0%, Reagent Grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15697770 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
250g
500g
Codice prodotto. 15697770
Marca: Honeywell Research Chemicals C7631500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade,≥98.0%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7758-99-8
Formula molecolare CuH10O9S
Molecular Weight (g/mol) 249.68
Numero MDL MFCD00149681
InChI Key JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
IUPAC Name rame; solfato; pentaidrato
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Copper(II) sulfate pentahydrate
Punto di fusione 110°C
Colore Blue Green
pH 3.5 to 4.5 (at 20°C)
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Formula lineare CuSO4 · 5H2O
Numero UN UN3077
Peso formulazione 249.69g/mol
Percent Purity ≥98.0%
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Pressione del vapore 7.3mmHg (25°C)
Densità 2.28g/cu.cm at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Copper(ll) sulfate pentahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Copper sulphate-5-hydrate