Learn More
Copper(II) sulfate pentahydrate, 99+%, for analysis
Codice prodotto. 10328803 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Codice prodotto. 10328803
Marca: Thermo Scientific Acros 197720050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7758-99-8 | CuH10O9S | 249.68 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7758-99-8
Formula molecolare CuH10O9S
Molecular Weight (g/mol) 249.68
Numero MDL MFCD00149681
InChI Key JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Copper(II) sulfate pentahydrate
Punto di fusione 110.0°C
Colore Blue
Forma fisica Fine Crystals or Crystalline Powder
Quantità 5 kg
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Iodometry)
Formula lineare CuSO4·5H2O
Numero UN 3077
Fieser 01,164; 02,89; 05,162; 06,141; 14,267
Indice di Merck 15, 2643
Informazioni di solubilità Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,slightly soluble in alcohol and glycerol,insoluble in ethanol
IUPAC Name copper(2+) pentahydrate sulfate
Peso formulazione 249.68
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Copper(II) sulfate pentahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Copper(II) sulfate pentahydrate