Learn More
Copper(II) Sulfate Pentahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10060090 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
3kg
500g
5kg
Codice prodotto. 10060090
Marca: Fisher Chemical C/8560/65
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7758-99-8
Formula molecolare CuH10O9S
Molecular Weight (g/mol) 249.68
Numero MDL 149681
InChI Key JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name copper(2+) pentahydrate sulfate
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Punto di fusione 110°C
Colore Blue
pH 3.5 to 4.5
Forma fisica Solid
Quantità 5 kg
Peso formulazione 249.68g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Pressione del vapore 7.3mmHg 25
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.