Learn More
Copper(II) Sulfate Pentahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10695482 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
3kg
500g
5kg
Codice prodotto. 10695482
Marca: Fisher Chemical C/8560/50
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 7758-99-8
Formula molecolare CuH10O9S
Molecular Weight (g/mol) 249.68
Numero MDL 149681
InChI Key JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name copper(2+) pentahydrate sulfate
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Punto di fusione 110°C
Colore Blue
pH 3.5 to 4.5
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
Peso formulazione 249.68g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Pressione del vapore 7.3mmHg 25
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • COPPER (II) SULFATE PENTAHYDRATE
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Copper (II) sulfatepentahydrate (1:1:5), Cupric sulfate