Learn More
Copper(II) sulfate pentahydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99-102%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15633380 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
50kg
pezzi 6
Codice prodotto. 15633380
Marca: Honeywell-Fluka 31293500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99-102%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7758-99-8
Formula molecolare CuH10O9S
Molecular Weight (g/mol) 249.68
Numero MDL MFCD00149681
InChI Key JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
IUPAC Name rame; solfato; pentaidrato
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico Copper(Ii) Sulfate Pentahydrate
Nota nome Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantità 500 g
Formula lineare CuSO4 · 5H2O
Numero UN 3077
Peso formulazione 249.69g/mol
Percent Purity 99 to 102%
Grado ACS/puriss. p.a.
Pressione del vapore 7.3mmHg (25°C)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Copper(II) sulfate pentahydrate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Copper sulphate-5-hydrate