Learn More
BINDER™ Adattatori interni in rame
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Copper
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Set Includes:
- 2 shelves (all-copper)
- A water pan (copper-plated)
Specifica
Specifica
| Descrizione | Raccords intérieurs en cuivre - Ensemble composé de 2 tablettes (cuivre massif) et d’un bac d’eau (cuivré), plus d’informations. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cámaras BINDER CB-S260 |
| Materiale | Copper |
| Tipo | Fitting |
| Include | 2 étagères (tout en cuivre) et un bac à eau (plaqué cuivre) |