Learn More
Copper Nickel wire, 1.6mm (0.064 in.) dia., Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7058785
Click to view available options
Quantità:
100 m
25 m
5 m
Dimensione della confezione:
100m
25m
5m
Codice prodotto. 11329388
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043273.G5
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Copper Nickel wire
Nota nome 1.6mm (0.064 in.) dia.
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Cu:Ni 55:45 wt%
Quantità 5 m
Peso ≈17.9g/m
Forma Wire
Numero MDL MFCD00801098