Learn More
Copper phthalocyanine, dye content ca 95%
Codice prodotto. p-93824 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
250g
25g
Codice prodotto. 10752671
Marca: Thermo Scientific Acros 269150250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 147-14-8 | C32H16CuN8
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 147-14-8
Formula molecolare C32H16CuN8
Numero MDL MFCD00010719
Sinonimo C.I. 74160, Pigment blue 15
Specifica
Materiale o nome chimico Copper phthalocyanine
Nota nome dye content ca 95%
Indice di Merck 15, 2505
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in 98% h2so4, practically insoluble in alcohol and hydrocarbons
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 576.08
Percent Purity ≥94% (ex Cu)
Imballaggio Glass bottle
Spettrometria UV Complies
Colore Blue
Quantità 25 g
Forma fisica Fine Crystalline Powder