Learn More
Copper Standard Metal Solution 10,000ppm, for ICP, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
Dimensione della confezione:
100mL
Specifications
Specifications
| Colore | Colorless |
| pH | 1 |
| Quantità | 100 mL |
| Imballaggio | HDPE plastic bottle |
| Forma | Liquid |
| Numero MDL | 10965 |