Learn More
Copper Standard Solution, 0.1%, Reagecon™
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Specifica
Specifica
| Imballaggio | 100mL |
| Concentrazione | 0.1% |
| Quantità | 100 mL |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- COPPER STANDARD SOLUTION (0.1% Cu)
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: copper sulphate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur