Learn More
Copper standard solution, for AAS, 1 mg/ml Cu in 2 to 5% HNO3
Codice prodotto. 10666022 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10666022 100 mL 100mL
10419900 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10666022 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 195931000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.25€
    19.80€ / 100mL
    Risparmia 1.45€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For atomic adsorption spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Copper standard solution
Nota nome 1 mg/ml Cu in 2% HNO3
Imballaggio Plastic bottle
CAS 7440-50-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Densità 8.92
Forma fisica Solution
Formula molecolare Cu
Concentrazione 997 to 1003 μg/mL of Cu(2+) in 2% HNO3 (20°C)
Numero MDL MFCD00010965
Colore Blue
Fieser 16,95; 16,181
Solubilità Soluble in water
InChI Key RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cu]
IUPAC Name copper
Molecular Weight (g/mol) 63.55
PubChem CID 23978
Quantità 100 mL
ChEBI CHEBI:30052
Peso formulazione 63.55
Grado AAS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Copper atomic absorption standard solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.