Learn More
Copper, Technical, Metal Foil, (about 0.1mm), Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10685292 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
250g
500g
Codice prodotto. 10685292
Marca: Fisher Chemical C/7050/50
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7440-50-8
Formula molecolare Cu
Molecular Weight (g/mol) 63.55
Numero MDL MFCD00010965
InChI Key RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name copper
SMILES [Cu]
Specifica
Colore Brown
Punto di fusione 1083°C
Punti di ebollizione 2595°C
Quantità 250 g
Imballaggio Plastic container
Forma Solid
Peso formulazione 63.54g/mol