missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Copper, Technical, Metal, Powder, SLR, Fisher Chemical™

Codice prodotto. 11458133 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11458133

Marca: Fisher Chemical C/7120/50

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Identificatori chimici

CAS 7440-50-8
Formula molecolare Cu
Molecular Weight (g/mol) 63.55
Numero MDL MFCD00010965
InChI Key RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name copper
SMILES [Cu]

Specifica

Colore Brown-Red
Punto di fusione 1083°C
Punti di ebollizione 2580°C
Quantità 250 g
Imballaggio Glass Jar
Pressione del vapore 1mmHg 1628
Forma Solid
Peso formulazione 63.54g/mol
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato