Learn More
Copper, Technical, Turnings, Metal, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10233710 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
Codice prodotto. 10233710
Marca: Fisher Chemical C/7160/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Cu, CAS Number-7440-50-8, 500g, 2595 deg.C, Brown, 63.54g/mol, 1083 deg.C, 10965, Plastic powder jar, Solid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-50-8
Formula molecolare Cu
Molecular Weight (g/mol) 63.55
Numero MDL MFCD00010965
InChI Key RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name copper
SMILES [Cu]
Specifica
Colore Brown
Punto di fusione 1083°C
Punti di ebollizione 2595°C
Quantità 500 g
Peso formulazione 63.54g/mol
Imballaggio Plastic powder jar
Forma Solid