Learn More
Copper wire, 0.5mm (0.02in) dia, annealed, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11366877
Click to view available options
Quantità:
100 m
250 m
500 m
Dimensione della confezione:
100m
250m
500m
Codice prodotto. 11366877
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010783.H4
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Form: approx. 1.75g/m; Temper: soft | CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-50-8
Formula molecolare Cu
Molecular Weight (g/mol) 63.55
Numero MDL MFCD00010965
InChI Key RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC Name copper
SMILES [Cu]
Specifica
Materiale o nome chimico Copper
Nota nome Annealed
Aspetto Copper colored wire
Densità 8.94g/cm3
Quantità 100 m
Odore Odorless
Pressione del vapore 0 hPa
Intervallo percentuale saggio 99.9% (Metals basis)
Forma Wire
Peso formulazione 63.546